Learn More
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silicone Isolator with Adhesive, eight wells, 9 mm diameter, 0.5 mm deep
Código de producto. 10318802
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10318802 1 set cada uno
1 options
Código de producto. 10318802 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P24743
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para que sean versátiles y flexibles, los aislantes se pueden cortar fácilmente a medida de carcasas personalizadas
  • Disponible cortado previamente acorde a dimensiones interiores específicas
  • Los aislantes son esterilizables en autoclave y no citotóxicos
  • Pueden usarse para aislar las células de placas de cultivo o para separar muestras en portaobjetos para microscopio
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHC, tinción y detección de IHC, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Lámina de silicona Press-to-Seal™
Pocillos 8
Color Rojo
Descripción 8 pocillos, 9 mm de diámetro, 0,5 mm de profundidad
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Material Silicona
Grosor (métrico) 0,5 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fondo (métrico) 0,5 mm
Diámetro (métrico) 9 mm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.° por paquete 1 set
Línea de productos Press-to-Seal
Cantidad 1 set