Learn More
Invitrogen™ PiPer™ Pyrophosphate or Phosphate Assay Kit
Descripción
PiPer Pyrophosphate and Phosphate Assay Kit provides an ultrasensitive assay to detect the fluorescent product resorufin. These kits can be used to detect inorganic pyrophosphate (PPi) or phosphate (Pi) in a variety of samples or can monitor the kinetics of their release by a variety of enzymes, including DNA/RNA polymerases, adenylate cyclase, S-acetyl coenzyme A synthetase, ATPases, GTPases, 5′-nucleotidase, protein phosphatases, acid/alkaline phosphatases and phosphorylase kinase. As resorufin has a strong absorption, this assay can be performed either fluorometrically or colorimetrically.
El kit de ensayo de pirofosfato PiPer proporciona un método fluorogénico o cromogénico sensible para detectar hasta 0,4 μm (fluorescencia) o 2 μm (absorbancia) de pirofosfato inorgánico en un volumen de ensayo de 100 μl.
Detección de aniones, ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, detección de alto contenido (HCS), homeostasis y señalización iónica, actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, Identificación y validación de objetivos y derivaciones, ensayos ADME/Tox basados en objetivos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Colorimétrico, fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de pirofosfato |
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetro, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | Ensayo de pirofosfato |
| Tipo de colorante | Amplex™ Red |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Línea de productos | PiPer |
| Cantidad | 1000 ensayos |
| Mostrar más |