Learn More
Invitrogen™ Conjugado pHrodo™ Green-E. coli BioParticles™ para fagocitosis
Descripción
Achieve faster staining and more accurate results without the need for wash steps or quencher dye with pH-sensitive pHrodo Green E. coli BioParticles Conjugate for Phagocytosis. This dye-bioparticle conjugate provides faster and more accurate results than any other dye-bioparticle conjugate and has reduced signal variability and improved timing in sensitive experiments. pHrodo Green dye conjugates are non-fluorescent outside the cell, but fluoresce bright green in phagosomes, specifically detecting intracellular phagocytosis and endocytosis. The pHrodo Green E. coli BioParticles Conjugate can also be multiplexed with a wide variety of blue, red, and far-red dyes reporters such as Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue, RFPs, and Mitotracker Deep Red, among many others.
• Detección específica de fagocitosis y endocitosis
• Variabilidad de señal reducida y temporización mejorada en experimentos sensibles
• Suficiente para hacer 100 pruebas cuando se usan 100 µl en cada pocillo de una placa de 96 pocillos
• Multiplex con otros colorantes compatibles, como la proteína roja fluorescente, TMRM, NucBlue™ Hoechst, y CellROX™ Deep Red
La fluorescencia del nuevo tinte pHrodo™ Green aumenta en gran medida conforme disminuye el pH de neutro a ácido, por lo que es una herramienta ideal para estudiar la fagocitosis y su regulación mediante fármacos y/o factores medioambientales. La falta de fluorescencia fuera de la célula elimina la necesidad del lavado y de la supresión de coloraciones.
Utilice el conjugado pHrodo™ Green E. coli BioParticles™ para la detección de imágenes, la detección de alto contenido, la detección de alto rendimiento y las aplicaciones de flujo. Además, la coloración pHrodo™ Green también está disponible como conjugado de zimosano BioParticles™, S. aureus BioParticles™, o dextrano 10.000 MW. Para crear otros conjugados, como conjugados de anticuerpos, utilice éster pHrodo™ verde STP o maleimida pHrodo™ verde
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Mamífero |
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a – 20 °C, desecar y proteger de la luz. |
| Descripción | Conjugado pHrodo™ Green-E. coli BioParticles™ para fagocitosis |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis celular |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de focalización acústica Attune™, Microscopio confocal, Sistema de adquisición de imágenes de células Floid™, Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido |
| Tipo de producto | Conjugado |
| Tipo de colorante | pHrodo™ Green |
| Formulario | Sólido |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.