Learn More
Invitrogen™ Phospholipase C Protein, Phosphatidylinositol-Specific (from Bacillus cereus)
Código de producto. 10615763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10615763 50 μL cada uno
1 options
Código de producto. 10615763 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P6466
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Suitable for enzymology and cell biology applications
This phosphatidylinositol-specific phospholipase C is a highly purified enzyme preparation from Bacillus cereus which cleaves phospholipid phosphatidylinositol (PI) into two molecules. Validated for assay standard. Alphabetical protein filter: P
Cell Analysis, Cell Structure, Enzyme & Protein Activity Assays, Lipase & Phopholipase Activity, Membranes (General) & Lipids, Plasma Membrane, Proteins, Expression, Isolation & Analysis
Información de órdenes
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 100 U⁄ml
Para utilizar con (aplicación) Assay Standard
Cantidad 50 μL
Fuente Bacillus cereus
Especie B. cereus
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C).
Condiciones de envío Wet Ice
Formulario Solution
Subtipo de proteína Other Proteins
Categoría de investigación Signal Transduction
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.