Learn More
Invitrogen™ Phen Green™ SK, Dipotassium Salt
Descripción
- Detecta Cu2+, Cu+, Fe22+, Hg2+, Pb2+, Cd2+, Zn2+ y Ni2+
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de iones de zinc y metales pesados
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de potasio |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Lector de microplacas |
| Tipo de producto | SK Sal dipotásica |
| Tipo de colorante | Indicador de zinc, indicador de hierro, indicador de níquel, indicador de mercurio, indicador de cadmio, indicador de cobre, indicador de plomo |
| Línea de productos | Verde Phen |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |