Learn More
Invitrogen™ PFB-FDGlu (5-(Pentafluorobenzoylamino)Fluorescein Di-β-D-Glucopyranoside)
Código de producto. 11569196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11569196 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11569196 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P11947
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permeabilidad celular
PFB-FDGlu (5-(Pentafluorobenzoylamino) Fluorescein Di-beta-D-Glucopyranoside) is a glycosidase activity probe for live cell imaging of lysosomal glucocerebrosidase (GCase) activity. This enzyme is vital for glycolipid metabolism, and its deficiency is linked to diseases like Gaucher’s and Parkinson's. PFB-FDGlu fluoresces green upon cleavage by GCase, allowing specific, single-cell analysis via flow cytometry, fluorescent microscopy, and high-content imaging.
El sustrato β-glucosidasa, 5-(pentafluorobenzoilo)fluoresceína di-Β-D-glucopiranósido (PFB-FDGlu) produce el colorante verde-fluorescente PFB-F (excitación/emisión máxima aprox. 492/516 nM), que parece localizar los compartimentos endosómico y lisosómico cuando se carga en células por pinocitosis.
Análisis celular, estructura celular, adquisición de imágenes celulares, endosomas, ensayos de actividad enzimática y proteica, citometría de flujo, glucosidasa, neuraminidasa y actividad enzimática relacionada, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, lisosomas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Penetra en la célula
Color Green
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Fluorescente
Formulario Polvo
Cantidad 5 mg
Sustrato Sustrato beta-glucosidasa
Substrate Properties Sustrato químico
Tipo de sustrato Beta-Glucosidase Substrate
Target Enzyme Beta-Glucosidase
Excitación/emisión 492⁄516
Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
Etiqueta o tinte Fluorescein
Tipo de producto Sustrato
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Requisitos de almacenamiento Freezer (-5°C to -30°C)