Learn More
Invitrogen™ Pepstatin A, BODIPY™ FL Conjugate
Código de producto. 11589196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11589196 25 μg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 11589196 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor P12271
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para el estudio del tráfico de la catepsina D de células por microscopía de fluorescencia
Pepstatina A BODIPY™ FL, una sonda verde fluorescente que inhibe la catepsina D in vitro (IC50 aprox. 50 nM) y se dirige a la catepsina D dentro de los lisosomas de las células vivas. Los estudios iniciales con esta nueva sonda indican que se transporta a los lisosomas de las células vivas a través de una vía endocítica y que puede ser desplazada competitivamente por la pepstatina A sin etiquetar.
Apoptosis, activación de la caspasa, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, ensayos de actividad enzimática y proteica, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, actividad de la proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos BODIPY
Forma física Sólido
Tipo de producto Pepstatina A