Learn More
Invitrogen™ PBS (Phosphate-Buffered Saline) Tablets
Código de producto. 15943104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pastillas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
15943104 100 pastillas paquete de 100
1 options
Código de producto. 15943104 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 003002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una formulación salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones celulares.
La solución salina tamponada con fosfato (PBS) es una formulación salina equilibrada utilizada para diversas aplicaciones celulares, tales como el lavado de células/tejido durante la inmunohistoquímica (IHQ), la inmunocitoquímica (ICQ), el transporte de células o tejido, la dilución de células para el recuento y la preparación de reactivos. La PBS está formulada sin calcio ni magnesio. Cada pastilla de PBS se debe disolver en 100 ml de agua destilada. Este tampón contiene 10 mM de fosfato y 150 mM de cloruro sódico con un pH de 7,3 a 7,5.
NOTA: Estas pastillas no son estériles y, por lo tanto, no deben utilizarse para el cultivo celular o células vivas sin filtrarlas por un filtro de 0,2 µM.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato
Forma física Tableta
Cantidad 100 pastillas
Tipo de solución Solución salina tamponada con fosfato