Learn More
Invitrogen™ OxyBURST™ Green H2DCFDA, SE
Beschreibung
OxyBURST™ Green H2DCFDA succinimidyl ester (2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate, SE) is an amine-reactive assay reagent that can be used to prepare oxidation-sensitive conjugates of a wide variety of biomolecules and particles, including antibodies, antigens, peptides, proteins, dextrans, bacteria, yeast and polystyrene microspheres. Following conjugation to amines, the two acetates of OxyBURST™ Green H2DCFDA can be removed by treatment with hydroxylamine at neutral pH to yield the dihydrofluorescein conjugate. OxyBURST™ Green H2DCFDA conjugates are nonfluorescent until they are oxidized to the corresponding fluorescein derivatives.
El éster de succinimidilo OxyBURST™ Green H2DCFDA (diacetato de 2',7'-diclorodihidrofluoresceína, SE) puede utilizarse para preparar conjugados sensibles a la oxidación de una amplia variedad de biomoléculas y partículas, incluidos anticuerpos, antígenos, péptidos, proteínas, dextranos, bacterias, levaduras y microesferas de poliestireno. Después de la conjugación con aminas, dos acetatos de OxyBURST™ Green H2DCFDA pueden eliminarse mediante tratamiento con hidroxilamina con pH neutro para producir conjugado de dihidrofluoresceína. Los conjugados de OxyBURST™ Green H2DCFDA no son fluorescentes hasta que se oxidan a sus correspondientes derivados de la fluoresceína.
- Ex/Em: aprox. 492 - 495/517–527 nm
- Este producto es sensible al aire (se almacena bajo atmósfera de nitrógeno o argón seco)
- Este producto se puede disolver en DMSO, DMF o etanol para su uso
- El indicador penetra en la célula
- La fluorescencia puede monitorizarse mediante un citómetro de flujo, un fluorímetro, un lector de microplacas o un microscopio de fluorescencia a través de fuentes de excitación y filtros adecuados para la fluoresceína
Consulte el Manual de Molecular Probes™ para obtener información adicional sobre el producto.
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Bestellinformation
Condición de envío: Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Cantidad | 5 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | ROS |
| Método de detección | Fluorescence |
| Tipo de producto | ROS Indicator |
| Excitation Wavelength Range | 492 to 495 nm |
| Intervalo de longitud de onda de emisión | 517 to 527 nm |
Sicherheit und Handhabung
- 2',7'-DICHLORODIHYDROFLUO
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 2'',7''-DICHLORODIHYDROFLUO