Learn More
Invitrogen™ 1,2-Dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina Oregon Green™ 488 (DHPE Oregon Green™ 488)
Código de producto. 10154432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10154432 1 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10154432 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor O12650
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Con unos niveles máximos de excitación/emisión de ∽ 501/526 nm
El fosfolípido, Oregon Green 488 DHPE está etiquetado en el grupo funcional con el fluoróforo verde fluorescente Oregon Green. Este analógico fluorado de la fluoresceína supera algunas de las limitaciones clave de la fluoresceína, incluyendo una mayor fotoestabilidad y un menor pKa (pKa ∽ 4,7 frente a 6,4 de la fluoresceína), haciendo su fluorescencia esencialmente insensible al pH en el rango de pH fisiológico.
Análisis celular, viabilidad celular, función y proliferación, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, detección, señalización y homeostasis iónica, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfolípidos
Cantidad 1 mg
Forma física Solid
Línea de productos Verde Oregon