Learn More
Invitrogen™ Reactivo NucRed™ Live 647 ReadyProbes™
Código de producto. 13579180
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Seis frascos cuentagotas
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13579180 Seis frascos cuentagotas 15 ml
1 options
Código de producto. 13579180 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37106
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
6 frascos cuentagotas de 2,5 ml
Tinción nuclear permeable a la célula que emite una fluorescencia brillante y de color rojo lejano cuando se une al ADN
  • Formulado como solución estable a temperatura ambiente en frasco cuentagotas
  • Para teñir las células, vierta dos gotas por ml
  • Fluorescencia de color rojo lejano excepcionalmente brillante bien separada de los fluoróforos azules, verdes y rojos
  • Tinción rápida de células vivas o fijas sin pasos de lavado
  • Formulación líquida lista para usar sin necesidad de diluir, pesar o pipetear.
  • Se puede usar para la tinción de contraste, mediciones de contenido de ADN, ciclo celular, estudios de replicación celular y recuento celular
  • La excitación/emisión de 638/686 nm la hacen óptima para su uso con fluoróforos azules (Hoechst, DAPI, CFP), verdes (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) y rojos (Alexa Fluor 594, Texas Red™, rodamina) en experimentos de varios colores
  • Puede añadirse directamente a las células en medios completos o soluciones de tampón
  • No se necesitan pasos de lavado, lisis celular o ARNasa
  • En la mayoría de los casos, 2 gotas/ml y una incubación de 15 a 30 minutos producirán una tinción nuclear brillante; sin embargo, puede ser necesaria la optimización para algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones
  • En estos casos, basta con añadir más o menos gotas hasta que se obtiene la intensidad de tinción óptima
  • En la mayoría de los casos, la intensidad de tinción aumenta con el tiempo si las células no se lavan antes de la adquisición de imágenes
  • Detectado a través de filtros rojos lejanos
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, marcado y seguimiento celular, viabilidad, proliferación y función celular, imagen celular, citometría de flujo, citometría de flujo de ensayos de ciclo celular, tinción de citometría de flujo por estructura celular, citometría de flujo de procesos celulares, hibridación in situ por fluorescencia, Inmunofluorescencia (IF), Inmunofluorescencia contra la tinción, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, hibridación in situ (ISH), núcleo, nucleolos y envoltura nuclear, marcado de orgánulos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo lejano
Contenido y almacenamiento 6 frascos cuentagotas de 2,5 ml
Almacenar a ≤ 25 °C
Intervalo de longitud de onda de excitación 638⁄686
Tipo de colorante Permeabilidad celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Cantidad Seis frascos cuentagotas
Método de detección Fluorescente
Emisión Visible
Formulario Líquido
Línea de productos NucRed, ReadyProbes
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Reactivo
Sub Cellular Localization Nucleus