Learn More
Invitrogen™ Reactivo NucBlue™ Fixed Cell ReadyProbes™ (DAPI)
Código de producto. 12333553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 vial(es)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12333553 6 vial(es) cada uno
1 options
Código de producto. 12333553 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor R37606
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Forma de alta pureza de la tinción DAPI en la temperatura ambiente estable solución que se suministra en frasco cuentagotas
DAPI es una contratinción nuclear de uso habitual para células fijas que emite fluorescencia azul cuando se une al ADN.
  • En microscopía de fluorescencia, DAPI se excita con luz UV y se detecta mediante un filtro azul/cian
  • El DAPI se suministra normalmente como un sólido que requiere ser pesado y diluido varios miles de veces antes de su uso, y se recomienda su almacenamiento generalmente en el congelador o el refrigerador
  • Esta versión está lista para usarse y se puede almacenar junto al microscopio o la estación de trabajo
  • Las propiedades espectrales de DAPI (4′,6-diamidino-2-fenilindol), su selectividad para ADNbc, y su aumento en la fluorescencia al unirse al ADN lo hacen una excelente contratinción nuclear fluorescente, ideal para su uso con fluoróforos verdes (Alexa Fluor™ 488, FITC, GFP) y rojos (Alexa Fluor 594, rodamina, Texas Red™, mCherry, mKate-2) en experimentos multicolores
  • Debido a su alta afinidad con el ADN, también se utiliza frecuentemente para contar células, medir apoptosis, clasificar células basadas en contenido de ADN, y como herramienta de segmentación nuclear en análisis de imágenes de alto contenido
  • En la mayoría de los casos, 2 gotas/ml y una incubación de 15 a 30 minutos producirán una tinción nuclear brillante. Sin embargo, puede ser necesario realizar ajustes para algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones
  • Excitado por la luz UV a 360 nm al unirse al ADN, con una emisión máxima de 460 nm
  • Se detecta a través del filtro azul/cian
  • Como la tinción nuclear azul preferida en los experimentos de imagen de células fijas, bien adaptada para su uso con aplicaciones basadas en anticuerpos
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, viabilidad, proliferación y función celular, imagen celular, citometría de flujo, citometría de flujo de ensayos de ciclo celular, tinción de citometría de flujo por estructura celular, citometría de flujo de procesos celulares, hibridación in situ por fluorescencia, Inmunofluorescencia (IF), Inmunofluorescencia contra la tinción, montaje y prevención de la decoloración, tinción y detección por inmunofluorescencia, hibridación in situ (ISH), núcleo, nucleolos y envoltura nuclear, rastreo de orgánulos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Contenido y almacenamiento 6 frascos cuentagotas de 2,5 ml
Almacenar a ≤ 25 °C
Intervalo de longitud de onda de excitación 360⁄460
Tipo de colorante DAPI
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Cantidad 6 vial(es)
Método de detección Fluorescente
Emisión Visible
Formulario Líquido
Línea de productos Molecular Probes
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Nucleus