Learn More
Invitrogen™ Nitro blue Tetrazolium Chloride (NBT)
Description
Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) can be used to assess cell viability as a function of redox potential. Actively respiring cells convert the water-soluble NBT to a deep blue-colored precipitate.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Cantidad | 1 g |
| Sustrato | Sustrato de oxidasa |
| Substrate Properties | Sustrato químico |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Absorbance Wavelength | 256 nm |