Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ Multicolor Tissue-Labeling Kit - DiO, DiI, DiD pastes, 500 mg each
Descripción
- Listo para usar como se suministra y se puede aplicar directamente a especímenes de tejidos fijados o vivos usando la punta de una aguja
- Mejora la penetración del colorante en las neuronas agrupadas, etiquetando los axones tanto en la superficie como por debajo de ella
Análisis celular, marcado y seguimiento celular, adquisición de imágenes de células, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, marcado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde, Amarillo, Rojo |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de tejidos |
| Cantidad | 1 kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Localización subcelular | Membranas celulares y lípidos |
| Línea de productos | NEUROTRACE |