Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 640/660 Deep-Red Fluorescent Nissl Stain - Solution in DMSO
Código de producto. 10266952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10266952 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10266952 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N21483
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Selectivo para la sustancia Nissl característica de las neuronas y proporciona más sensibilidad que los colorantes histológicos tradicionales, como el azul de toluidina o el violeta de cresilo
  • La tinción de Nissl es el método histológico estándar para visualizar neuronas en cerebro y médula espinal
  • Compuesto de ARN ribosomal asociado con retículo endoplasmático áspero en pericaria neuronal y dendritas, la sustancia Nissl se redistribuye dentro del cuerpo celular en neuronas lesionadas o en regeneración, proporcionando un marcador del estado fisiológico de la neurona
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, rastreo neuronal, cuerpos de Nissl
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo oscuro
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Tinción de Nissl
Cantidad 1 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Cuerpos de Nissl
Excitation/Emission 640/660 nm
Línea de productos NEUROTRACE