Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ 500/525 Green Fluorescent Nissl Stain - Solution in DMSO
Código de producto. 10693843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10693843 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 10693843 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N21480
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se une a la sustancia Nissl, que está presente exclusivamente en los somas de células neuronales
  • Muestra una fluorescencia verde brillante que es visible con filtros apropiados para la fluoresceína y es muchas veces más sensible que la tinción cresilo violeta
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, rastreo neuronal, cuerpos de Nissl
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Tinción de Nissl
Cantidad 1 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Cuerpos de Nissl
Excitation/Emission 500/525 nm
Línea de productos NEUROTRACE