Learn More
Invitrogen™ NBT/BCIP Reagent Kit
Código de producto. 10635963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10635963 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10635963 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N6547
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
1 g de cada uno de NBT y BCIP
Para la detección cromogénica de fosfatasa.
The NBT/BCIP Reagent Kit includes 1 g samples of both NBT and BCIP for the chromogenic detection of phosphatase.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Método de detección Colorimétrico
Cantidad 1 kit
Sustrato Sustrato de fosfatasa
Substrate Properties Sustrato químico
Condiciones de envío Temperatura ambiente