Learn More
Invitrogen™ Molecular Probes™ NBD-X (6-(N-(7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)amino)Hexanoic Acid)
Código de producto. 11589126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11589126 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11589126 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N316
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Functional analog of dinitrophenyl hapten
The carboxylic acid of NBD-X (6-(N-(7-nitrobenz-2-oxa- 1,3-diazol-4-yl)amino) hexanoic acid) can be activated in an aqueous solution with a water-soluble carbodiimide such as EDAC (E2247) in order to couple this environment sensitive fluorophore to amines, hydrazines or hydroxylamines on biomolecules of interest. NBD fluorescence is quenched upon binding to anti-dinitrophenyl (anti-DNP) antibodies.
Cell Analysis, Cell Structure, Membranes (General) & Lipids
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 100 mg
Objetivo Cell Membranes, Lipids
Color Verde