Learn More
Invitrogen™ NBD-PE (N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-il)-1,2-dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina, sal de trietilamonio)
Código de producto. 11509136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11509136 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11509136 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N360
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Con unos niveles máximos de excitación/emisión de ∽ 463/536 nm
The phospholipid, NBD-PE is labeled on the head group with the environment sensitive fluorophore, NBD (excitation/emission maxima ∼463/536 nm).
Prepare stock solutions of phosphoethanolamines in ethanol to attain a stock concentration of 1 to 2 mg/mL. Sonication may be necessary to aid dispersion.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfolípidos
Cantidad 10 mg
Peso molecular (g/mol) 956.25
Forma física Solid
Línea de productos Invitrogen
Excitación/emisión 463/536 nm