Learn More
Invitrogen™ Colesterol NBD (22-(N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-il)amino)-23,24-bisnor-5-colen-3β-ol)
Descripción
Este analógico fluorescente, el colesterol NBD, es una sonda sensible al medio ambiente que se localiza en el interior de la membrana y es útil para investigar los procesos de transporte de lípidos, así como las interacciones entre lípidos y proteínas.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Análogos del colesterol |
| Cantidad | 10 mg |
| Forma física | Solid |
| Línea de productos | Invitrogen |
| Excitación/emisión | 469/537 nm |