Learn More
Invitrogen™ Ceramida complejante con BSA NBD C6
Código de producto. 11519126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11519126 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11519126 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N22651
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Tinción selectiva para el aparato de Golgi en células vivas y fijas
La NBD C6-ceramida puede usarse para estudiar los mecanismos de transporte y metabolismo de esfingolípidos. La complexación de lípidos fluorescentes con la seroalbúmina bovina (BSA) facilita el etiquetado celular al eliminar la necesidad de disolventes orgánicos para disolver la sonda lipofílica: la sonda de BSA puede disolverse directamente en agua. El tinte NBD sensible al medio ambiente es débilmente fluorescente en agua, pero aumenta en disolventes apróticos y otros entornos no polares con niveles máximos de excitación/emisión de ∽ 466/536 nm.
Análisis celular, estructura celular, Golgi
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esfingolípidos
Cantidad 5 mg
Forma física Solid
Línea de productos Invitrogen