Learn More
Invitrogen™ NBD C6: ceramida (6-(( N-(7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-il)amino)hexanoil)esfingosina)
Código de producto. 10226912
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10226912 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10226912 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor N1154
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Tinción selectiva para el aparato de Golgi en células vivas y fijas
La NBD C6-ceramida puede usarse para estudiar los mecanismos de transporte y metabolismo de esfingolípidos. El colorante NBD sensible al medio ambiente es débilmente fluorescente en agua, pero aumenta en disolventes apróticos y otros entornos no polares con niveles máximos de excitación/emisión de ∽ 466/536 nm.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esfingolípidos
Cantidad 1 mg
Forma física Solid
Línea de productos Invitrogen