Learn More
Invitrogen™ Muscimol, conjugado BODIPY™ TMR-X
Código de producto. 10424972
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10424972 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10424972 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M23400
Agonista poderoso del receptor GABAA
El muscimol es un agonista poderoso del receptor GABAA y ha sido ampliamente utilizado para desactivar de manera reversible grupos localizados de neuronas. El conjugado BODIPY TMR-X de muscimol puede usarse, en lugar de reactivos y métodos radioactivos, para mapear la distribución del muscimol en el sistema nervioso, así como para detectar la presencia de receptores GABAA en las superficies celulares.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Método de detección Fluorescente
Línea de productos BODIPY
Fórmula molecular C31H36BF2N5O5
Forma física Sólido
Color Amarillo
Tipo de producto Muscimol
Excitación/emisión 543/572 nm
Peso molecular 607.46