Learn More
Invitrogen™ MUP (4-Methylumbelliferyl Phosphate, Free Acid)
Código de producto. 10013142
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10013142 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10013142 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M6491
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
El MUP es un sustrato fluorescente para fosfatasas alcalinas
La hidrólisis mediada por fosfatasa alcalina de su sustituyente de fosfato produce el 4-metilumbeliferilo azul-fluorescente (excitación/emisión de aprox. 386/448 nm).
Ensayos de fosfatasa alcalina, ensayos de toxicología bioquímica, análisis celular, imágenes celulares, ensayos de toxicología celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad enzimática y proteica, detección de alto contenido (HCS), actividad de fosfatasa, ensayos de actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos de informadores, identificación y validación de blancos y plomo, ensayos basados en ADME/Tox
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Fluorescente
Formulario Polvo
Cantidad 1 g
Sustrato Sustrato de fosfatasa
Substrate Properties Sustrato químico
Target Enzyme Fosfatasa alcalina
Excitación/emisión 360⁄449
Para utilizar con (equipo) Fluorímetro, lector de microplacas
Etiqueta o tinte MUP (fosfato 4-metilumbeliferilo)
Condiciones de envío Temperatura ambiente