Learn More
Invitrogen™ MultiSpeck™ Multispectral Fluorescence Microscopy Standards Kit (in suspension)
Código de producto. 10563843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10563843 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10563843 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M7901
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Proporciona una referencia externa para comparar las imágenes recogidas con diferentes ópticas, en diferentes instrumentos y en diferentes laboratorios, así como para supervisar las variaciones diarias de rutina en el rendimiento instrumental
  • Incluye dos suspensiones de microesferas de 4,0μm de diámetro
  • La primera suspensión se compone de microesferas de fluorescencia multiespectrales que muestran tres bandas de excitación y emisión relativamente distintas, todas en la misma partícula
  • La segunda suspensión se compone de una mezcla de microesferas de una sola banda que muestran las mismas tres bandas de excitación/emisión: rojo, verde y azul (RGB) que las microesferas multiespectrales, pero en partes separadas. Ambas suspensiones del kit se proporcionan a densidades listas para usar y pueden montarse en portaobjetos o incorporarse a una muestra experimental
Análisis celular, ciclo celular, viabilidad, proliferación y función celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de estándares de microscopía
Línea de productos MultiSpeck
Tipo de calibración Calibración de microscopio de fluorescencia
Color Verde, rojo, azul
Formato Gránulos de suspensión
Diámetro (métrico) 4 μm
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente