Learn More
Invitrogen™ Cloruro de rodamina B de octadecilo (R18)
Código de producto. 11529176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11529176 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11529176 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor O246
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La rodamina B de octadecilo lipofílica se une a las membranas con el fluoróforo en la interfaz acuosa y la cola de alquilo que sobresale en el interior lipídico.
Análisis celular, estructura celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, membranas (generales) y lípidos, membrana plasmática
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Membranas celulares y lípidos
Línea de productos Molecular Probes
Fórmula molecular C46H67ClN2O3
Forma física Sólido
Tipo de producto Cloruro de rodamina B de octadecilo