missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Molecular Probes™ Merocyanine 540

Código de producto. 11569096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11569096 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11569096 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M24571

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Slow-response membrane-potential probe

  • Binds to surface of polarized membranes in perpendicular orientation, reorienting as membrane depolarizes to form nonfluorescent dimers with altered absorption spectra
  • Used as photosensitizer

Cell Analysis, Cell Metabolism, Cell Structure, Cell Viability, Proliferation and Function, Membranes (General) and Lipids, Nitro-Oxidative Stress, Reactive Oxygen Species

Información de órdenes

Condición de envío: Temperatura ambiente

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Color Yellow
Contenido y almacenamiento Store at Room temperature and protect from light.
Para utilizar con (equipo) Fluorescence Microscope
Cantidad 25 mg

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.