Learn More
Invitrogen™ Measure-IT™ High-Sensitivity Nitrite Assay Kit
Descripción
Measure-iT™ assay kits bring add-and-read convenience and high-throughput scalability to the quantitation of nitrite, thiol, and lead/cadmium. The Measure-iT™ High-Sensitivity Nitrite Assay Kit features solid reproducibility over a wide quantitation range, as well as excellent tolerance of common sample contaminants. The assay is linear from 20 to 500 pmoles of nitrite, making it up to 50 times more sensitive than colorimetric assays based on the Griess reagent. The kit includes a nitrite quantitation standard and a protocol that's optimized for microplate-based application.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
- Ofrece una reproducibilidad sólida en un amplio rango de cuantificación, así como una excelente tolerancia a los contaminantes comunes de las muestras
- El ensayo es lineal de 20 a 500 pmoles de nitrito, lo que hace que sea hasta 50 veces más sensible que los ensayos colorimétricos basados en reactivo de Griess
- El kit incluye el patrón para la cuantificación de nitrito y un protocolo optimizado para aplicación basada en microplacas
Detección de aniones, análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, homeostasis iónica y señalización, investigación de óxido nítrico, estrés nitrooxidativo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Nitrite Quantitation |
| Método de detección | Fluorescence |
| Línea de productos | Measure-IT |
| Tipo de producto | Nitrite Assay Kit |
| Excitation Wavelength Range | 365 nm |
| Intervalo de longitud de onda de emisión | 450 nm |