Learn More
Invitrogen™ 1,2-Dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina Marina Blue™ (DHPE Marina Blue™)
Código de producto. 10207592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10207592 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10207592 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M12652
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Un fosfolípido
Marina Blue DHPE se etiqueta en el grupo funcional con el fluoróforo azul fluorescente Marina Blue con unos niveles máximos de excitación/emisión de ∽ 365/460 nm.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfolípidos
Cantidad 1 mg
Forma física Solid
Línea de productos MARINA BLUE