Learn More
Invitrogen™ MANT-GTP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl) Guanosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Código de producto. 10387922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10387922 400 μl cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 10387922 Supplier Invitrogen™ Supplier No. M12415
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Produce análogos de nucleótidos que causan poca perturbación de las interacciones nucleótidos-proteínas
El análogo nucleótido MANT GTP se modifica en la fracción de la ribosa. La madurez compacta del fluoróforo de MANT y su posición de fijación resulta en análogos de nucleótidos que inducen una perturbación mínima de las interacciones de nucleótidos-proteínas. Debido a que la fluorescencia de MANT es sensible al ambiente del fluoróforo, las interacciones nucleótido-proteína pueden ser directamente detectables. Los nucleótidos MANT son valiosas sondas de la estructura y actividad enzimática de las proteínas de unión a nucleótidos.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Order Info
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto MANT-GTP
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Concentración 5 mM
Etiqueta o tinte MANT (N-Methylanthraniloyl)
Cantidad 400 μl