Learn More
Invitrogen™ MANT-ATP (2'-(or-3')-O-(N-Methylanthraniloyl) Adenosine 5'-Triphosphate, Trisodium Salt)
Código de producto. 10535593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
400 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10535593 400 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10535593 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M12417
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Produce análogos de nucleótidos que causan poca perturbación de las interacciones nucleótidos-proteínas
El análogo nucleótido MANT ATP se modifica en la fracción de la ribosa. La madurez compacta del fluoróforo de MANT y su posición de fijación resulta en análogos de nucleótidos que inducen una perturbación mínima de las interacciones de nucleótidos-proteínas. Debido a que la fluorescencia de MANT es sensible al ambiente del fluoróforo, las interacciones nucleótido-proteína pueden ser directamente detectables. Los nucleótidos MANT son valiosas sondas de la estructura y actividad enzimática de las proteínas de unión a nucleótidos.
Descubrimiento y desarrollo de fármacos, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de fosfatasa, biología de fosfatasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, identificación y validación de objetivos y derivaciones
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto MANT-ATP
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Concentración 5 mM
Etiqueta o tinte MANT (N-Methylanthraniloyl)
Cantidad 400 μl