Learn More
Invitrogen™ Magnesium Green™, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Muestra mayor afinidad para Mg2+ (Kd aproximadamente de 1,0 mM) que mag-fura-2 (Kd aproximadamente de 1,9 mM) o mag-indo-1 (Kd aproximadamente de 2,7 mM)
Marca:  Invitrogen™ M3733
302.01 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00525kg
Código de producto. 10257092
  • 453.00€ / 1 miligramo
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Al unirse a Mg2+, el verde magnesio muestra un aumento en la intensidad de emisión de fluorescencia sin cambio en la longitud de onda
  • Absorción/emisión máxima de aproximadamente 506/531 nm
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de magnesio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Microscopio de fluorescencia, Lector de microplacas
Indicador de magnesio
Temperatura ambiente
Fluorescente
Sal de pentampotasio
Verde magnesio™