Learn More
Invitrogen™ Mag-Fura-2, Tetrapotassium Salt, cell impermeant
Descripción
Mag-fura-2, tetrapotassium salt is an intracellular magnesium indicator that is ratiometric and UV light-excitable. This water-soluble salt form is useful for intracellular loading by microinjection, infusion from patch pipette or uptake induced by our Influx pinocytic cell-loading reagent (I14402).
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Magnesium Indicator |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Microfotómetro |
| Tipo de producto | Indicador de magnesio |
| Tipo de colorante | Mag-Fura-2 |
| Excitation Wavelength Range | 330 to 345 nm |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Intervalo de longitud de onda de emisión | 390 to 405 nm |
| Mostrar más |