Learn More
Invitrogen™ Mag-Fluo-4, AM, cell permeant - Special Packaging
Descripción
Análogo de fluo-4 con Kd para Mg2+ de 4,7 mm y Kd para Ca2+ de 22 μm
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de magnesio
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Viabilidad y proliferación celulares |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Microfotómetro, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | AM Mag-Fluo-4 |
| Tipo de colorante | A base de colorantes fluorescentes |
| Cantidad | 10 x 50 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |