Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ amarillo HCK-123, envase especial
Descripción
LysoTracker Yellow HCK-123 es un colorante fluorescente amarillo no fijable, permeable a las células que tiñe los compartimentos ácidos dentro de una célula, como los lisosomas. El amarillo HCK-123 tiene una excitación y una emisión máximas de 465/535 nm. Las sondas LysoTracker están disponibles en diversos colores fluorescentes.
Tinción y seguimiento de orgánulos ácidos de manera simple, muy específica y en un solo paso
Las sondas LysoTracker consisten en un fluoróforo hidrofóbico vinculado a una base débil que está solo parcialmente protonada con pH neutro. En un estado de carga neutra, las sondas LysoTracker pueden difundirse libremente a través de membranas plasmáticas intactas de células vivas. Debido a las propiedades ácidas inherentes dentro del lisosoma, al difundirse en el lisosoma se protona la débil moiedad básica. En este estado cargado, la sonda no se difunde fácilmente a través de la membrana de orgánulos, lo que proporciona una acumulación localizada para la tinción distintiva de orgánulos ácidos, como los lisosomas. Las sondas LysoTracker, eficaces en concentraciones nanomolares, son altamente selectivas para orgánulos ácidos y proporcionan una simple tinción en un solo paso que no depende de la detección de anticuerpos.
Los lisosomas son de naturaleza ácida debido a la producción y almacenamiento de enzimas digestivas (hidrolasas). El entorno ácido de los lisosomas permite la degradación de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y péptidos. Las proteínas, virus o bacterias extracelulares también se pueden internalizar y llevarse al lisosoma para su degradación a través de la ruta de proteólisis lisosomal. Además, las proteínas mal plegadas o los orgánulos dañados se convierten en objetivos de degradación lisosomal mediante la inducción de la autofagia. La autofagia es importante para la diferenciación celular, la supervivencia durante la privación de nutrientes y el control del crecimiento normal. La naturaleza ácida inherente dentro de los lisosomas y cualquier cambio de pH durante la biosíntesis o patogénesis, se puede aprovechar con varias sondas que responden a un entorno ácido. Los productos LysoTracker proporcionan detección de fluorescencia para la tinción de células vivas de entornos ácidos y se pueden utilizar para el etiquetado y el seguimiento de orgánulos ácidos, como los lisosomas.
Tinción y seguimiento de orgánulos ácidos de manera simple, muy específica y en un solo paso
Las sondas LysoTracker consisten en un fluoróforo hidrofóbico vinculado a una base débil que está solo parcialmente protonada con pH neutro. En un estado de carga neutra, las sondas LysoTracker pueden difundirse libremente a través de membranas plasmáticas intactas de células vivas. Debido a las propiedades ácidas inherentes dentro del lisosoma, al difundirse en el lisosoma se protona la débil moiedad básica. En este estado cargado, la sonda no se difunde fácilmente a través de la membrana de orgánulos, lo que proporciona una acumulación localizada para la tinción distintiva de orgánulos ácidos, como los lisosomas. Las sondas LysoTracker, eficaces en concentraciones nanomolares, son altamente selectivas para orgánulos ácidos y proporcionan una simple tinción en un solo paso que no depende de la detección de anticuerpos.
Los lisosomas son de naturaleza ácida debido a la producción y almacenamiento de enzimas digestivas (hidrolasas). El entorno ácido de los lisosomas permite la degradación de carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y péptidos. Las proteínas, virus o bacterias extracelulares también se pueden internalizar y llevarse al lisosoma para su degradación a través de la ruta de proteólisis lisosomal. Además, las proteínas mal plegadas o los orgánulos dañados se convierten en objetivos de degradación lisosomal mediante la inducción de la autofagia. La autofagia es importante para la diferenciación celular, la supervivencia durante la privación de nutrientes y el control del crecimiento normal. La naturaleza ácida inherente dentro de los lisosomas y cualquier cambio de pH durante la biosíntesis o patogénesis, se puede aprovechar con varias sondas que responden a un entorno ácido. Los productos LysoTracker proporcionan detección de fluorescencia para la tinción de células vivas de entornos ácidos y se pueden utilizar para el etiquetado y el seguimiento de orgánulos ácidos, como los lisosomas.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Concentración | 1 mM |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a ≤ –20°C • Proteger de la luz • Evitar ciclos de congelación y descongelación y no almacenar en un congelador sin escarcha • Almacenar en alícuotas de un solo uso, si es posible |
| Intervalo de longitud de onda de excitación | 465/535 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, generador de imágenes de fluorescencia |
| Cantidad | 20 x 50 μL |
| Método de detección | Fluorescente |
| Descripción | LysoTracker™ amarillo HCK-123 |
| Emisión | Amarillo, amarillo/naranja |
| Formulario | Líquido |
| Mostrar más |