Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Green DND-26, envase especial
Código de producto. 11594976
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 x 50 μL
Tamaño de la unidad:
1000 microlitros
11594976 20 x 50 μL 1000 microlitros
1 options
Código de producto. 11594976
Marca: Invitrogen™ L7526
Embalaje especial
DND-26 LysoTracker Green es una tinción verde fluorescente que tiñe los compartimentos ácidos de las células vivas con unos niveles máximos de excitación/emisión de ∽ 504/511 nm.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, lisosomas, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 504⁄511
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 20 x 50 μL
Método de detección Fluorescente
Descripción LysoTracker™ Green DND-26
Emisión Green
Línea de productos LysoTracker
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
SubCellular Localization Lisosomas