Learn More
Invitrogen™ LysoTracker™ Blue DND-22, special packaging
Código de producto. 12080146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 x 50 μL
Tamaño de la unidad:
1000 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12080146 20 x 50 μL 1000 microlitros
1 options
Código de producto. 12080146 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L7525
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Embalaje especial
DND-22 LysoTracker Blue es una tinción azul fluorescente que tiñe los compartimentos ácidos de las células vivas con unos niveles máximos de excitación/emisión de ∽ 373/422 nm.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, lisosomas, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Concentración 1 mM
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 373⁄422
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Cantidad 20 x 50 μL
Método de detección Fluorescente
Descripción LysoTracker™ Blue DND-22
Emisión Blue
Formulario Líquido
Línea de productos LysoTracker
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto Tinte
Sub Cellular Localization Lisosomas