Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Potassium Salt
Código de producto. 11524956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11524956 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11524956 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L1177
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Colorante soluble en agua con picos de excitación/emisión de 428/536 nm
  • Herramienta para el estudio de la morfología neuronal, ya que contiene un grupo de carbohidrazida (CH) que permite que se ligue covalentemente a las biomoléculas circundantes durante la fijación con aldehído.
Análisis celular, marcado y seguimiento celular, marcado neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Sal de potasio
Cantidad 25 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Citoplasma & citosol
Excitation/Emission 428/536 nm