Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Lithium Salt, 25 mg
Código de producto. 11524976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11524976 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11524976 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00€
    284.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 21.35€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Colorante soluble en agua con picos de excitación/emisión de 428/536 nm
Lucifer yellow CH, lithium salt is a water-soluble dye with excitation/emission peaks of 428/536 nm. It is a favorite tool for studying neuronal morphology, because it contains a carbohydrazide (CH) group that allows it to be covalently linked to surrounding biomolecules during aldehyde fixation. The lithium salt form of the lucifer yellow CH is commonly used for microinjection because it has higher solubility than the potassium and ammonium salt forms of lucifer yellow CH.
To make a concentrated stock solution, dissolve in H2O up to 8% (w/v). Store frozen and protected from light.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Sal de litio
Cantidad 25 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Citoplasma & citosol
Excitation/Emission 428/536 nm
Peso molecular 457.24