Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma (LDL)
Código de producto. 10442132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10442132 200 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10442132 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L3486
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    404.65€ / 200 microlitros
    Ahorro 30.35€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
LDL sin marcar utilizada para estudiar la administración e internalización normal del colesterol
La lipoproteína de baja densidad (LDL) humana es un gran complejo proteico (aproximadamente 500.000 Da) que se une a receptor específico en la superficie de las células de vertebrados y aporta colesterol a través de endocitosis mediada por receptores. Los experimentos que se realizan para estudiar la LDL se suelen hacer añadiendo LDL marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía o citometría de flujo. La LDL marcada con fluorescencia también se puede inyectar en animales de experimentación y la distribución de la etiqueta puede analizarse después del periodo especificado.
  • Etiqueta (Ex/EM): Sin marcar
  • Acetilado: No
  • Cantidad: 200 μl (2,5 mg/ml)
LDL fresca producida continuamente
  • Preparamos nuestros productos de LDL y AcLDL a partir de plasma humano fresco aproximadamente cada dos meses
  • Los productos de LDL no acetilada se envían durante las dos semanas siguientes a su preparación
  • Todos los productos de LDL acetilada están disponibles de forma continua
LDL acetilado y no acetilado
  • La LDL que contiene una apoproteína sin modificar se utiliza para estudiar el suministro y la internalización de colesterol normal
  • Si los residuos de lisina de la apoproteína de LDL han sido acetilados, el complejo de LDL no se une con el receptor de LDL, sino que es absorbido por las células microglía y endoteliales que poseen receptores «eliminadores» específicos de esa forma modificada
Aplicaciones clave para LDL marcada
  • Estas son algunas de las aplicaciones de los complejos de LDL marcada:
  • Recuento de los receptores de LDL de la superficie celular y análisis de su movimiento y agrupación tras la internalización
  • Cuantificación de la actividad de los receptores de LDL en los fibroblastos (sustituyendo el ensayo de LDL marcada radioactivamente)
  • Investigación de la expresión de LDL e identificación de las deficiencias de receptores de LDL en distintas líneas de células
Análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, imágenes celulares, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2,5 mg⁄ml
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (entre 2 y 8 °C).
Método de detección Fluorescente
Tipo de producto Suplemento
Tipo de colorante Sin marcar
Cantidad 200 μl
Condiciones de envío Hielo húmedo