Learn More
Invitrogen™ Low Density Lipoprotein from Human Plasma, BODIPY™ FL complex (BODIPY™ FL LDL)
Descripción
La lipoproteína de baja densidad (LDL) humana es un gran complejo proteico (aproximadamente 500.000 Da) que se une a un receptor específico en la superficie de las células de vertebrados y aporta colesterol a través de endocitosis mediada por receptores; nuestros complejos de LDL marcada son herramientas útiles para el estudio de este fenómeno. Los experimentos que se realizan para estudiar la LDL se suelen hacer añadiendo LDL marcada con fluorescencia a las células cultivadas y analizándolas mediante microscopía o citometría de flujo. La LDL marcada con fluorescencia también se puede inyectar en animales de experimentación y la distribución de la etiqueta puede analizarse después del periodo especificado.
- Etiqueta (Ex/EM): BODIPY FL (515/520)
- Acetilado: No
- Cantidad: 200 μl (1,0 mg/ml)
- Preparado a partir de plasma humano fresco aproximadamente cada dos meses
- Aplicaciones principales: Recuento de los receptores de LDL de la superficie celular y análisis de su movimiento y agrupación tras la internalización; cuantificación de la actividad de los receptores de LDL en los fibroblastos (sustituyendo el ensayo de LDL marcada radioactivamente); investigación de la expresión de LDL e identificación de las deficiencias de receptores de LDL en distintas líneas de células
Análisis celular, ciclo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, lisosomas, vacuolas
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 mg⁄ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Tipo de producto | Suplemento |
| Tipo de colorante | Colorantes BODIPY |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | BODIPY |
| Cantidad | 200 μl |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |