Learn More
Invitrogen™ LIVE/DEAD™ Yeast Viability Kit
Código de producto. 10452472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10452472 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10452472 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor L7009
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Viabilidad requerida para cambiar la tinción verde intracelular a estructuras intravacuolares rojo-anaranjadas
El kit de viabilidad de levaduras LIVE/DEAD combina una novedosa sonda fluorescente de dos colores para la viabilidad de levaduras, FUN™ 1, con un reactivo fluorescente de etiquetado de superficies fúngicas, Calcofluor™ White M2R. La integridad de la membrana plasmática y la función metabólica de los hongos son necesarias para convertir la tinción intracelular amarillo-verde fluorescente de FUN 1 en estructuras intravacuolares rojo-anaranjadas. Calcofluor White M2R etiqueta la quitina de la pared celular con fluorescencia azul independientemente del estado metabólico.
Análisis de levaduras, análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, análisis microbiológico, viabilidad de levaduras y citotoxicidad
Ordreinfo
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tipo de célula Células de levadura
Color Amarillo-verde, rojo-naranja, azul
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Descripción Kit de viabilidad de levaduras LIVE/DEAD™
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de viabilidad
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Fluorímetro, Citómetro de flujo, Lector de microplacas
Tipo de producto Kit de viabilidad de levadura
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Emission 530, 620, 500, 550 nm
Excitation Wavelength Range 485, 450 nm
Formato Tubos, placa de 96 pocillos, portaobjetos
Línea de productos LIVE/DEAD
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Vis mere Vis mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.