Learn More
Invitrogen™ Kit de viabilidad de esperma LIVE/DEAD™
Descripción
El kit de viabilidad de esperma LIVE/DEAD proporciona un nuevo ensayo basado en la fluorescencia para el análisis de la viabilidad y el potencial de fertilización de los espermatozoides por microscopía de fluorescencia o citometría de flujo. El tinte de ácido nucleico permeable a la membrana SYBR™ 14 etiqueta el esperma vivo con fluorescente verde y el yoduro de propidio impermeable a la membrana etiqueta los ácidos nucléicos del esperma con la membrana en riesgo con fluorescente rojo.
Análisis celular, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, citometría de flujo, viabilidad de citometría de flujo y ensayos de citotoxicidad, citometría de flujo de procesos celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células eucariotas, células espermáticas |
| Color | Verde, rojo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Descripción | Kit de viabilidad de esperma LIVE/DEAD™ |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Kit de viabilidad de espermatozoides |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Tubos, portaobjetos |
| Mostrar más |