Learn More
Invitrogen™ Laurdan (6-Dodecanoyl-2-Dimethylaminonaphthalene)
Descripción
When the lipophlilic probe laurdan is incorporated into membranes, its fluorescence spectra is sensitive to the physical state of the surrounding phospholipids.
To make a concentrated stock solution of up to 20 mM, dissolve in either DMF or acetonitrile. Store frozen, desiccated and protected from light.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 100 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Laurdan |
| Sub Cellular Localization | Membranas celulares y lípidos, Lipids |
| Peso molecular | 353.55 |