Learn More
Invitrogen™ Colorante JC-1 (sonda potencial de membrana mitocondrial)
Código de producto. 11570776
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11570776 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11570776 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T3168
Edge
Marcador sensible para el potencial de membrana mitocondrial
JC-1 es un novedoso colorante de carbocianina catiónica que se acumula en la mitocondria. El tinte existe como un monómero en bajas concentraciones y produce una fluorescencia verde, similar a la fluoresceína. En concentraciones superiores, el colorante forma agregados J que presentan un amplio espectro de excitación y una emisión máxima a ∽590 nm.
Otro tinte con similares características es el JC-9 (D-22421).
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, mitocondria, función de mitocondria, función mitocondrial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo
Tipo de producto Tinte
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Mitocondrias