Learn More
Invitrogen™ Ionomicina, sal de calcio
Código de producto. 10134232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10134232 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10134232 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor I24222
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ionóforo efectivo de Ca2+ que se utiliza comúnmente para modificar las concentraciones intracelulares de Ca2+
Ionomycin is an effective Ca2+ ionopohre that is commonly used to both modify intracellular Ca2+ concentrations and to calibrate fluorescent Ca2+ indicators when studying the regulatory properties of Ca2+ in cellular processes. Ionomycin also transports Pb2+ and some other divalent cations, as well as several lanthanide series trivalent cations, at efficiencies that are greater than or equal to those for Ca2+.
To make a concentrated stock solution, dissolve in either high quality anhydrous DMSO (1.6 mg/mL) or 100% ethanol (20 mg/mL). Store frozen, desiccated and protected from light.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Indicador Ionóforo
Fórmula molecular C41H70CaO9
Forma física Sólido
Tipo de producto Sal de calcio
Peso molecular 747.08
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ionomycin, Calcium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ionomycin