Learn More
Invitrogen™ ImaGene Red™ C12RG lacZ Gene Expression Kit
Código de producto. 10709774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10709774 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10709774 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor I2906
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sustratos escindidos dentro de la célula para el producto fluorescente
El kit de expresión de genes lacZ ImaGene Red™ contiene un sustrato de galactosidasa a base de fluoresceína que se ha modificado covalentemente para incluir una fracción lipofílica de 12 carbonos, C12RG. Una vez dentro de la célula, los sustratos son escindidos por la β-galactosidasa, generando un producto fluorescente que es bien retenido por las células, probablemente por la incorporación de la cola lipofílica dentro de la membrana celular. Además de la C12RG, los kits también incluyen el inhibidor de la β-galactosidasa de amplio espectro, PETG, y difosfato de cloroquina para inhibir la hidrólisis ácida del sustrato.
Ensayos de beta-galactosidasa, análisis celular, adquisición de imágenes de células, ensayos de actividad enzimática y proteica, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos de indicadores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa
Método de detección Fluorescente
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ)
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sustrato C12RG
Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Beta-galactosidasa
Formato Kit
Línea de productos DetectaGene
Cantidad 1 kit