Learn More
Invitrogen™ ImaGene Green™ C12FDG lacZ Gene Expression Kit
Código de producto. 10603843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10603843 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10603843 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor I2904
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Sustratos escindidos dentro de la célula para el producto fluorescente
El kit de expresión de genes lacZ ImaGene Green™ contiene un sustrato de galactosidasa a base de fluoresceína que se ha modificado covalentemente para incluir una fracción lipofílica de 12 carbonos, C12FDG. Una vez dentro de la célula, los sustratos son escindidos por la β-galactosidasa, generando un producto fluorescente que es bien retenido por las células, probablemente por la incorporación de la cola lipofílica dentro de la membrana celular. Además de la C12FDG, los kits también incluyen el inhibidor de la β-galactosidasa de amplio espectro, PETG, y difosfato de cloroquina para inhibir la hidrólisis ácida del sustrato.
Ensayos de beta-galactosidasa, análisis celular, adquisición de imágenes de células, ensayos de actividad enzimática y proteica, citometría de flujo, inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos de informadores
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de ensayo de gen indicador de β-galactosidasa
Método de detección Fluorescente
ensayo Ensayo de β-Gal (lacZ)
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Sustrato C12FDG
Tipo de sustrato Sustrato Beta-Gal
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Enzima diana Beta-galactosidasa
Formato Kit
Línea de productos ImaGene Green
Cantidad 1 kit