Learn More
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Plasma Membrane and Nuclear Labeling Kit (Counterstains For GFP-Expressing Cells)
Description
El kit de etiquetado nuclear y de membrana plasmática Image-iT LIVE proporciona dos tinciones: aglutinina del germen de trigo (WGA) rojo-fluorescente Alexa Fluor 594 y colorante azul-fluorescente Hoechst 33342, para la tinción altamente selectiva de la membrana plasmática y el núcleo, respectivamente, de células vivas transfectadas con proteína verde-fluorescente (GFP).
Análisis celular, estructura celular, ensayos con indicadores basados en células, adquisición de imágenes de células, ensayos de actividad enzimática y proteica, proteína fluorescente (por ejemplo Ensayos de GFP), ensayos de proteínas fluorescentes (GFP), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, núcleo, envoltura nuclear y de nucléolos, membrana plasmática, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Color | Rojo, azul |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 1 kit |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | Image-iT |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | Fluorescent Dye |
| Tipo de producto | Kit de etiquetado |
| Sub Cellular Localization | Núcleo, membrana plasmática, Plasma Membrane |