Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de poros de transición mitocondrial Image-IT™ LIVE, para microscopía
Código de producto. 10003272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10003272 1 Kit 1 set
1 options
Código de producto. 10003272 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor I35103
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Para microscopía
El kit de ensayo de poros de transición mitocondrial Image-iT LIVE proporciona un método probado [Ref. PN36389, PN32679] para medir la apertura de los poros de transición de permeabilidad mitocondrial. El kit incluye una tinción y un desactivador que se cargan fácilmente en las células. En las células sanas, la tinción entra en las mitocondrias, pero no el desactivador. Las mitocondrias permanecen fluorescentes hasta que la activación de los poros mitocondriales permite la desactivación de la fluorescencia.
Apoptosis, análisis celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, mitocondrias, función de mitocondrias, función mitocondrial
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 Kit
Formato Kit
Tipo de producto Kit de ensayo de poros de transición mitocondrial
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Color Naranja, azul, verde
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Mitocondrias
Línea de productos Image-iT
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia